Learn More
4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside, 98%
Codice prodotto. p-7043184
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Codice prodotto. 15487219
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66026.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10357-27-4 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10357-27-4
Formula molecolare C12H15NO8
Molecular Weight (g/mol) 301.251
Numero MDL MFCD00066002
InChI Key IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl, p-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 2r,3s,4s,5s,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, pnpalphaman, pnp-alpha-d-man, 4-nitrophenyla-d-mannopyranoside
PubChem CID 449023
IUPAC Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside
Punto di fusione 178°C to 183°C
Colore White
Quantità 500 mg
Beilstein 92210
Informazioni di solubilità Soluble in water at 10mg/ml
Peso formulazione 301.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder