Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside hydrate, 98+%
Codice prodotto. 11313436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11313436 1 g 1g
11323436 5 g 5g
2 options
Codice prodotto. 11313436
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12911.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 200422-18-0 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 200422-18-0
Formula molecolare C12H15NO8
Molecular Weight (g/mol) 301.25
Numero MDL MFCD00063256
InChI Key IFBHRQDFSNCLOZ-MFZRPPIDNA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside hydrate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate, p-nitrophenyl-?-d-galactoside hydrate, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside hydrate
PubChem CID 16218614
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol;hydrate
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside hydrate
Punto di fusione 180°C to 184°C
Quantità 1 g
Beilstein 92213
Optical Rotation −84° (c=0.3 in Water)
Peso formulazione 319.27 (301.25 Anhydrous)
Percent Purity ≥98%