Learn More
4-Octyne, 98+%
Codice prodotto. 10072920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 10072920
Marca: Thermo Scientific Acros 223520100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1942-45-6
Formula molecolare C8H14
Molecular Weight (g/mol) 110.2
Numero MDL MFCD00009471
InChI Key GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
IUPAC Name oct-4-yne
SMILES CCCC#CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Octyne
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -103.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 131.0°C to 132.0°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4260
Quantità 10 mL
Beilstein 01, III, 1006
Gravità specifica 0.75
Peso formulazione 110.2
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Octyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.