Learn More
(+/-)-4-Penten-2-ol, 98%
Codice prodotto. 11449656
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11449656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20208.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-31-0
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.134
Numero MDL MFCD00004556
InChI Key ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC Name pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-4-Penten-2-ol
Densità 0.837
Punti di ebollizione 115°C to 116°C
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Indice di rifrazione 1.424
Quantità 1 g
Numero UN UN1987
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 98%