Learn More
4-Pentylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566353
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10566353
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB09863DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 26311-45-5
Formula molecolare C12H16O2
Molecular Weight (g/mol) 192.258
Numero MDL MFCD00002572
InChI Key CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC Name 4-pentylbenzoic acid
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentylbenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CH3(CH2)4C6H4CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 97%