Learn More
4-Pentynoic acid, 95%
Codice prodotto. 10226700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10226700
Marca: Thermo Scientific Acros 213730010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6089-09-4 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6089-09-4
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Numero MDL MFCD00004407
InChI Key MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
PubChem CID 22464
IUPAC Name pent-4-ynoic acid
SMILES C#CCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentynoic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54.0°C to 58.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 110.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CCH2CH2CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 02, 481
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and,methyl-t.-buthylether
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Pentynoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.