Learn More
[4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225904
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10225904
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC63709CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 262862-97-5
Formula molecolare C14H14O2
Molecular Weight (g/mol) 214.264
Numero MDL MFCD09879941
InChI Key MTQHORUPINPVTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenoxymethyl phenyl methanol, 4-phenoxymethylphenylmethanol, 4-phenoxymethylbenzyl alcohol, 4-phenoxymethylphenyl-methanol, 4-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11333367
IUPAC Name [4-(phenoxymethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.26
Percent Purity 97%