Learn More
4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10183904
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10183904
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC63712CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 397843-61-7
Formula molecolare C13H13BO3
Molecular Weight (g/mol) 228.05
Numero MDL MFCD09966155
InChI Key IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 10955308
IUPAC Name [4-(phenoxymethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.05
Percent Purity 97%