Learn More
4-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11402230
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11402230
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H29086.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1029439-56-2
Formula molecolare C19H24BNO2
Molecular Weight (g/mol) 309.216
Numero MDL MFCD06795652
InChI Key KNYGNGFJIPTYBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, 4-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzyl-amine, amtb054, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid
PubChem CID 17750276
IUPAC Name N-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CNC3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 114°C to 117°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 309.21
Percent Purity 97%