Learn More
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15489917
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15489917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53159.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 330793-45-8
Formula molecolare C13H12BNO3
Molecular Weight (g/mol) 241.053
Numero MDL MFCD04115683
InChI Key DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
PubChem CID 11096747
IUPAC Name [4-(phenylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Punto di fusione 210°C to 216°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 241.05
Percent Purity 97%