Learn More
4-Phenylcyclohexanone, 98+%
Codice prodotto. 11392606
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11392606
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08614.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4894-75-1
Formula molecolare C12H14O
Molecular Weight (g/mol) 174.243
Numero MDL MFCD00001641
InChI Key YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
IUPAC Name 4-phenylcyclohexan-1-one
SMILES C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylcyclohexanone
Punto di fusione 78°C to 82°C
Punti di ebollizione 158°C to 160°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 25 g
Beilstein 2045904
Peso formulazione 174.24
Percent Purity ≥98%