Learn More
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10265474
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10265474
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC69113CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 14006-32-7
Formula molecolare C12H17NO
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Numero MDL MFCD02946795
InChI Key IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
PubChem CID 6483779
SMILES NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1-(4-phenyloxan-4-yl)methanamine
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 95%