Learn More
4-Piperidinoaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10171102
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10171102
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB05830DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 2359-60-6
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.263
Numero MDL MFCD00051688
InChI Key TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
PubChem CID 413501
IUPAC Name 4-piperidin-1-ylaniline
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Piperidinoaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 97%