Learn More
4-(Piperidinosulfonyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10305402
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
5g
Product Code. 10305402
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge TL00817DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 6336-68-1
Formula molecolare C11H16N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 240.32
Numero MDL MFCD00276969
InChI Key ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-piperidin-1-ylsulfonyl aniline, 4-1-piperidinylsulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl aniline, 4-piperidinosulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl-phenylamine, 4-piperidylsulfonyl phenylamine, maybridge1_000153, cambridge id 5358277, acmc-1bh47, p-piperidinylsulfonyl phenylamine
PubChem CID 236648
IUPAC Name 4-piperidin-1-ylsulfonylaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(Piperidinosulfonyl)aniline
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 240.33
Percent Purity 97%