Learn More
Labconco 4 place Microplate Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30533406 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
Codice prodotto. 30533406
Marca: Labconco 7555800
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stainless steel material
  • Optional PTFE coated
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Rotor
Sistema rotore CentriVap Pro
Dimensioni (L x P x A) 25.4 x 15.75 x 7.62 cm (10 x 6.2 x 3 in.)