Learn More
Biochrom 4-Position Cell Changer
Click to view available options
Tipo:
Cell Changer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accommodates 10 to 50 mm pathlength cells
- Compatible with Biochrom Ultrospec7500/2100/3100/3300/4300 UV-Vis Spectrophotometers
- Easy to install
Specifica
Specifica
| Compatibilità | Ultrospec 2100/3100/3300/4300 UV-Vis Spectrophotometer |
| Tipo | Cell Changer |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Biochrom Ultrospec7500/2100/3100/3300/4300 UV-Vis Spectrophotometers |
| Lunghezza del percorso | 10 to 50 mm |
| Forma | Round |