Learn More
4-PPBP maleate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18004392
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18004392
Marca: Tocris Bioscience 0620/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specific σ ligand, NMDA antagonist
σ ligand and selective non-competitive antagonist at recombinant NR1a/2B NMDA receptors expressed in Xenopus oocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 201216-39-9
Formula molecolare C25H31NO4
Molecular Weight (g/mol) 409.526
InChI Key OASPNIMFGJVLES-WLHGVMLRSA-N
Sinonimo 4-ppbp maleate, 4-phenyl-1-4-phenylbutyl piperidine maleate salt
PubChem CID 71300190
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid;4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine
SMILES C1CN(CCC1C2=CC=CC=C2)CCCCC3=CC=CC=C3.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-PPBP maleate
Quantità 10 mg
Peso formulazione 409.52
Percent Purity >99%