Learn More
4-Prop-2-ynyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide |
| Peso formulazione | 173.23 |
| Percent Purity | 97% |