Learn More
4-(pyrid-2-yloxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10092364
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10092364
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC48904DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 194017-69-1
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.209
InChI Key DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
IUPAC Name 4-pyridin-2-yloxybenzaldehyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 97%