Learn More
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10004332
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10004332
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC35401CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 4385-76-6
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.21
Numero MDL MFCD04114574
InChI Key DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
PubChem CID 1520811
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 4-pyridin-4-ylbenzoic acid
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 95%