Learn More
4-Pyridazinecarboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 10143044 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10143044
Marca: Thermo Scientific Acros 399630010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 50681-25-9 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50681-25-9
Formula molecolare C5H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.1
InChI Key JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridazinecarboxylic acid, 4-carboxypyridazine, 4-pyridazinecarboxylicacid, pubchem9501, acmc-1alr8, pyridazin-4-carboxylic acid, 4-pyridazine-carboxylic acid, ksc269i2f, pyridazin-4-yl formate, 1,2-diazine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2761046
IUPAC Name pyridazine-4-carboxylic acid
SMILES C1=CN=NC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyridazinecarboxylic acid
Punto di fusione 244.2°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 124.1
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Pyridazinecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.