Learn More
4-Pyridazinecarboxylic acid, 95%
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | 4-Pyridazinecarboxylic acid |
| Punto di fusione | 244.2°C |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 124.1 |
| Percent Purity | 95% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Pyridazinecarboxylic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering