Learn More
4-Pyrimidin-2-ylaniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245654
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10245654
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC56214CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 69491-57-2
Formula molecolare C10H9N3
Molecular Weight (g/mol) 171.203
Numero MDL MFCD09817490
InChI Key RUVNVJCKWOOLOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12456170
IUPAC Name 4-pyrimidin-2-ylaniline
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 97%