Learn More
4-Pyrrolidinopyridine, 98%
Codice prodotto. 10581451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10581451
Marca: Thermo Scientific Acros 200010250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2456-81-7
Formula molecolare C9H12N2
Molecular Weight (g/mol) 148.21
Numero MDL MFCD00006415
InChI Key RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC Name 4-pyrrolidin-1-ylpyridine
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Pyrrolidinopyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54°C to 58°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 171°C to 173°C (27.0 mbar)
Punto d'infiammabilità 142°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Chunks