Learn More
Hanna Instruments™ 4-Ring Conductivity Probes
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
EC 215
HI 8733
HI 8733, HI 9033, HI 9034, HI 87314
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | DIN |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measures electrical conductivity in liquids |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HI 8733, HI 9033, HI 9034, HI 87314 |
| Tipo | Multi-range Portable EC Meter |
| Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Sensore di temperatura | Yes |