Learn More
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10071054
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10071054
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08453DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 156478-71-6
Formula molecolare C11H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 244.291
Numero MDL MFCD02682402
InChI Key WZBHMXRBXXCEDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-1-piperazineacetic acid, 1-boc-4-carboxymethyl piperazine, 4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-piperazineacetic acid, 2-1-boc-piperazin-4-yl-acetic acid, boc-4-carboxymethyl piperazine, 1-piperazineacetic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2735642
IUPAC Name 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]acetic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 244.29
Percent Purity 97%