Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10714947
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10714947 5 g 5g
10099281 250 mg 250mg
10631493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10714947 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01562DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 68176-57-8
Molecular Formula C10H16N2
Molecular Weight (g/mol) 164.252
MDL Number MFCD00052695
InChI Key WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC Name 4-tert-butylbenzene-1,2-diamine
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Spezifikation
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Linear Formula (CH3)3CC6H3(NH2)2
Quantity 5 g
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Formula Weight 164.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.