Learn More
4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 95%, mixture of isomers, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11317489
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11317489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27868.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69404-97-3
Formula molecolare C11H22O2Si
Molecular Weight (g/mol) 214.38
Numero MDL MFCD00010655
InChI Key ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N
Sinonimo 2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc
PubChem CID 6034727
IUPAC Name (E)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Specifica
Punti di ebollizione 50°C to 51°C (0.2mmHg)
Materiale o nome chimico 4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one
Nota nome mixture of isomers
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Peso formulazione 214.38
Percent Purity 95%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.898