Learn More
[4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10794014
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10794014
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC52409DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 892501-95-0
Formula molecolare C12H16O3
Molecular Weight (g/mol) 208.257
Numero MDL MFCD09064965
InChI Key VFZJVDCLRTTYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229523
IUPAC Name [4-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 97%