Learn More
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10693825
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10693825
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62204CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 906352-93-0
Formula molecolare C10H12O2S
Molecular Weight (g/mol) 196.264
Numero MDL MFCD09817517
InChI Key BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229666
IUPAC Name 4-thiophen-2-yloxane-4-carbaldehyde
SMILES C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 196.27
Percent Purity 97%