Learn More
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3586539
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10462314
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62244CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 921938-87-6
Formula molecolare C17H20O4S2
Molecular Weight (g/mol) 352.463
Numero MDL MFCD09879933
InChI Key OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
PubChem CID 24229670
IUPAC Name (4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 352.47
Percent Purity 97%