Learn More
4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11481648
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11481648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13928.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85013-98-5
Formula molecolare C9H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 204.15
Numero MDL MFCD00042404
InChI Key MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Densità 1.278
Punti di ebollizione 47°C to 49°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 1 g
Beilstein 5930486
Peso formulazione 204.15
Percent Purity 98%