Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10659224 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
Codice prodotto. 10659224
Marca: Thermo Scientific Acros 379390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
CAS 49561-96-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C to 30°C
Colore Yellow
Densità 1.2800g/mL
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H6F3NO
Formula lineare F3COC6H4CH2CN
Indice di rifrazione 1.4480 to 1.45
Numero MDL MFCD00061240
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.28
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 4-trifluoromethoxy benzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetonitrile, 4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzylcyanide, 1-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
InChI Key LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(CC#N)C=C1
IUPAC Name 2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 201.15
PubChem CID 142676
Peso formulazione 201.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.