Learn More
4-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Codice prodotto. p-7056089
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15452229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64840.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 657-36-3 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-36-3
Formula molecolare C6H10F3N
Molecular Weight (g/mol) 153.15
Numero MDL MFCD00102068
InChI Key RDRQUUWCJTYHCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl piperidine, 4-trifluoromethyl-piperidine, piperidine, 4-trifluoromethyl, pubchem22645, 4-trifluormethyl-piperidine
PubChem CID 136469
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)piperidine
SMILES FC(F)(F)C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)piperidine
Colore Colorless
Quantità 250 mg
Peso formulazione 153.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid