Learn More
4-(Trifluoromethylsulfony)phenylacetic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473130 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10473130 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00238DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethylsulfony)phenylacetic acid
CAS 1099597-82-6
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H7F3O4S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethylsulfonyl phenyl acetic acid
InChI Key FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 268.21
PubChem CID 40427164
Peso formulazione 268.21
Percent Purity 97%