Learn More
4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile, 97+%
Codice prodotto. 11449957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449957 5 g 5g
11439957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22907.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 312-21-0 | C8H4F3NO2S | 235.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312-21-0
Formula molecolare C8H4F3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 235.18
Numero MDL MFCD01631631
InChI Key UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
PubChem CID 2777824
IUPAC Name 4-(trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
Punto di fusione 87°C to 92°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 235.18
Percent Purity ≥97%