Learn More
4-Vinylbenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10320194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10320194
Marca: Thermo Scientific Acros 359810050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2156-04-9
Formula molecolare C8H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 147.97
Numero MDL MFCD00239441
InChI Key QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylbenzeneboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 16, IV, 1676
Sinonimo 3-chloro-6-4-methylphenyl pyridazine, 3-chloro-6-p-tolyl pyridazine, 3-chloro-6-p-tolylpyridazine, 3-chloro-6-4-methylphenyl-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-4-methylphenyl, acmc-1cb0h, pyridazine,3-chloro-6-4-methylphenyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso,dmf,thf,diethyl ether
IUPAC Name 3-chloro-6-(4-methylphenyl)pyridazine
PubChem CID 2775558
Peso formulazione 147.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinylbenzeneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.