Learn More
4-Vinylbenzoic acid, 96%
Codice prodotto. 10773141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10773141
Marca: Thermo Scientific Acros 294910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1075-49-6
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD00002569
InChI Key IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
PubChem CID 14098
IUPAC Name 4-ethenylbenzoic acid
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylbenzoic acid
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 142.0°C to 144.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2CHC6H4COOH
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità (10% in Methanol) Clear solution
Stabilizzatore 0.1% t-butylcatechol
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.