Learn More
4-Vinylbenzyl chloride, 90%, technical
Codice prodotto. 10770682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10770682
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1592-20-7 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1592-20-7
Formula molecolare C9H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 152.62
Numero MDL MFCD00051362
InChI Key ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
PubChem CID 74126
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-ethenylbenzene
SMILES ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylbenzyl chloride
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2CHC6H4CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5731 to 1.5751
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.08
Stabilizzatore about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Peso formulazione 152.62
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid