Learn More
Fisherbrand™ 4-Way Clinical Rack
Codice prodotto. p-7161581 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Blue, Purple, Green, Red, Natural
Green
Natural
Purple
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 16340402
The 4-Way Clinical Tube Rack is the only tube rack specifically designed to hold round, flat and conical blood collection and culture tubes. It holds multiple tube sizes without multiple racks.
  • Accommodates all brands of 13 and 16 mm round, flat and conical bottom blood collection and culture tubes.
  • Only 4-way rack available with a six way connection.
  • Link different or the same well sizes, end to end or side by side, in any orientation.
  • Customize the rack to fit the number of wells required, infinite units can be linked together or use one standalone unit.
  • Uniformly spaced wells help eliminate pipetting errors which enables more accurate results.
  • Molded alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes.
  • Robust, made from polypropylene that is chemical resistant and easy to clean.
  • Racks can be used in water baths and placed in freezers.
  • Assorted color pack available for color coding options.
  • Patent Pending
  • Autoclavable
Specifica
Divisori a celle No
Include Rack
Product Type Blood Tube Rack
Dichiarazioni di pulizia Cleaned with mild detergents and autoclavable
Chiusura inclusa No
Descrizione 4-Way Clinical Rack 5 pack
Matrice Side A: 6 x 3, Side B: 6 x 2, Side C: 6 x 3, Side D: 6 x 2
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue, Purple, Green, Red, Natural
Capacità Tubes (13 mm), Tubes (16 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 18
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Clinical Tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker
N. di rack 5
Imballaggio Shrink Wrap
Quantità 5 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 121°C
Dimensioni (L x P x A) 9.1 x 2.8 x 3.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.0 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 13 mm, 17 mm
Peso (sistema imperiale) 0.28 lb.
Peso (sistema metrico) 0.11 kg