Learn More
Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks
Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione fluorescente
Rosa fosforescente
Verde fluorescente
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks.
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack a 4 vie Flipper |
| Descrizione | Rack flipper a 4 vie |
| Colore | Verde fluorescente |
| Capacità | Provette da 0.5 ml, 1.5 ml, 15 ml o 50 ml, 15 mL, Tubes (50 mL) |
| Posizioni | Trentadue provette da 0.5 ml, trentadue da 1.5 ml, dodici da 15 ml o quattro da 50 ml, ciascuna su un lato diverso |
| Forma | Rettangolare |
| N. per custodia | 20 rack |