Learn More
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 4 via
Codice prodotto. 11742683
Click to view available options
Connectors:
Luer Lock, maschio
Luer Slip, maschio
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11742683
Marca: Masterflex™ 3060004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these stopcocks for a variety of applications. Cole-Parmer™ 4-way Stopcocks feature a PC body and an HDPE stem.
  • Four-way stopcock
  • Choose stopcocks with either a male luer lock or a male luer slip
  • Handle rotates 360 degrees on four-way stopcocks
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Materiale Policarbonato e HDPE, HDPE
Plug Material Polycarbonate and HDPE
Outlet Port Male Luer Lock or A Male Luer Slip
Connectors Luer Lock, maschio