Learn More
Thermo Scientific™ 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 180 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Incorporate the Thermo Scientific™ 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor with Sorvall™ Stratos™ rotors and adapters.
- Capacity: 4 × 180mL (0.72L)
- For 120V: Maximum Speed/RCF: 4500rpm/3940 x g
- For 208V: Maximum Speed/RCF: 5000rpm/4863 x g
Specifica
Specifica
| Descrizione | 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor |
| Tipo | Rotore oscillante |
| Capacità | 4 x 180 mL |
| RCF max | 3,940 x g (4,863 x g with 208 V) |
| Velocità max | 4,500 rpm (5,000 rpm 208 V) |
| Raggio (sistema metrico) | 17.4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall Stratos and Stratos Biofuge Centrifuges |