Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Vials with 10 mm O.D.
Vials with 13 mm O.D.
Vials with 15 mm O.D.
Vials with 15.50 mm O.D.
Vials with 17 mm O.D.
Vials with 17.75 mm O.D.
Vials with 24 mm O.D.
Vials with 25.25 mm O.D.
Vials with 31 mm O.D.
Vials with 31.75 mm O.D.
Vials with 41 mm O.D.
Vials with 42.50 mm O.D.
Array di provette:
12 x 12 cells
3 x 3 cells
4 x 4 cells
5 x 5 cells
6 x 6 cells
7 x 7 cells
8 x 8 cells
9 x 9 cells
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Descrizione
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Specifica
Specifica
| Tipo | Grid Divider |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 75 mm high cryoboxes |
| Capacità | Vials with 15.50 mm O.D. |
| Array di provette | 8 x 8 cells |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |