Learn More
Fisherbrand™ 40-Place Tube Rack with Rotating Shelves
Codice prodotto. 15559115 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue/Green
Natural, Purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15559115
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Incorporates two moving hinged shelves that can be rotated to an up or down position to accommodate the size of the tube being used. Fisherbrand™ 40-Place tube Rack with Rotating Shelves is designed to hold 40 x 5mL or 15mL tubes.
  • Ergonomic handles for ease of transporting the rack
  • Molded grid on both sides of the shelves for quick sample identification and retrieval
  • Autoclavable
Specifica
Include Hinged rotating shelves
Product Type Two-Tier Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Natural, Purple
Capacità Tubes (16 mm), Tubes (5 and 15 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 20 and 20
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5mL / 15mL tubes
Montaggio Tabletop
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 309 x 107 x 77 mm
Lunghezza (sistema metrico) 309 mm
Larghezza (sistema metrico) 107 mm
Altezza (sistema metrico) 77 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Peso (sistema metrico) 0.26 kg