Learn More
Fisherbrand™ 40-Place Tube Rack with Rotating Shelves
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue/Green
Natural, Purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Include | Hinged rotating shelves |
| Product Type | Two-Tier Tube Rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Natural, Purple |
| Capacità | Tubes (16 mm), Tubes (5 and 15 mL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 20 and 20 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5mL / 15mL tubes |
| Montaggio | Tabletop |
| Quantità | 1 Each |
| Vedi altri risultati |