Learn More
Linker Industrietechnik™ 400mm Dia. Pure Aluminum Kressner Sieves
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Kressner Sieve |
| Materiale | Aluminum |
| Include | Lid, 2 sieve rings and 3 adjustable excess pressure catches and collection pan |
| Da utilizzare con (applicazione) | For accommodating exchangeable sieve inserts |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 400 mm |