missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 406 Double Latex-Coated Insulated Cold-Weather Gloves

Codice prodotto. p-7235488
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
5 paia

Codice prodotto. 17737607

Marca: SHOWA™ 40607M

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Water-repellant gloves are designed to remain dry when used with liquids, while intelligent acrylic insulation protects hands from freezing temperatures down to -30°C.

  • Double-dipped latex coating with a rough texture for enhanced grip capabilities
  • Intelligent acrylic insulation protects hands from temperatures down to -30°C
  • Insulation helps to reduce perspiration inside the glove to preserve grip and tactility
  • High visibility orange exterior increases user safety in low-light applications
  • Seamless knit construction for a snug fit to increase warmth and dexterity

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Area rivestita Palm
Struttura Seamless Knit
Coating Material Latex
Colore Hi-vis Orange, Black
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finitura esterna Partially Textured
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Nylon, Polyester
Size Medium
Da utilizzare con (applicazione) Brick Laying, Outdoor Maintenance, Refrigeration, and Shipping/Receiving
Colore polso guanto Yellow
Stile polso guanto Elasticated
Materiale rivestimento interno Acrylic
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Serie 406
Stile pollice Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato