missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
465 mV Redox Oxidation/Reduction (ORP) Standard at 25°C, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti

Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Redox Reference Standard, Redox Reference Material.
- Acts as a control or reference material rather than a calibration standard because the redox reaction is an absolute measurement and the sensing electrode does not require calibration.
- Controls the functionality of the sensing and reference electrode, the analysts technique, environmental conditions and the operation of the measuring meter.
- This 465 mV Redox (ORP) Standard is accurate to ± 5mV, has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
- The Value of 465 mV quoted refers to the potentials of the platinum electrode v Ag/AgCl reference electrode (3M KCl).
Specifica
Specifica
| Descrizione | Accuracy ± 5mV at 25°C |
| Imballaggio | HDPE Bottle GL45 |
| Concentration or Composition Notes | 465 mV (± 5mV) |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 465 mV (±5mV) |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- REDOX STANDARD 465mV a 25°C Ag/AgCl
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, irontrichloride, iron sulphate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto