Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Insert System With Smooth-walled Insert Strips
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Membrana di supporto:
PC Membrane
PET
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Sterile
- With smooth-walled insert strips
- cellGrade™ plus surface
- Membrane material: PC or PET material
- Multiple membrane pore sizes for different applications: 0.4μm, 1.0μm, 3.0μm, 8.0μm
- 5 plates/Pk. with lids and 30 insert strips
Applications:
in vitro preparation of tissue (3D tissue culture)
Specifica
Specifica
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | cellGrade plus |
| Tipo | Cell Culture Insert System |
| Conteggio pozzetti | 6 |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Quantità | 5/Pk. |
| Membrana di supporto | PET |